Learn More
N-(1-Naphthylmethyl)methylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30137965
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137965 25 g 25g
17972315 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30137965 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN37295025G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65473-13-4
Formula molecolare C12 H13 N . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 207.7
Sinonimo N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Secondary Amine Hydrochloride of Terbinafine
IUPAC Name N-methyl-1-naphthalen-1-ylmethanamine;hydrochloride
SMILES Cl.CNCc1cccc2ccccc12
Specifica
Materiale o nome chimico N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
Quantità 25 g
InChI Formula InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
Peso formulazione 207.0815