Learn More
N-(1-Pyrenyl) Maleimide, TRC
Codice prodotto. 30413816
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30413816 50 mg
30418138 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30413816 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP99020050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 42189-56-0
Formula molecolare C20 H11 N O2
Molecular Weight (g/mol) 297.31
IUPAC Name 1-pyren-1-ylpyrrole-2,5-dione
SMILES O=C1C=CC(=O)N1c2ccc3ccc4cccc5ccc2c3c45
Specifica
Materiale o nome chimico N-(1-Pyrenyl) Maleimide
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H11NO2/c22-17-10-11-18(23)21(17)16-9-7-14-5-4-12-2-1-3-13-6-8-15(16)20(14)19(12)13/h1-11H
Peso formulazione 297.079