Learn More
N-(10-Aminodecyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30314677
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30314677 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30314677 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6037505MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(10-Aminodecyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
CAS 79127-24-5
Formula molecolare C20 H29 Cl N2 O2 S . Cl H
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H29ClN2O2S.ClH/c21-19-13-9-12-18-17(19)11-10-14-20(18)26(24,25)23-16-8-6-4-2-1-3-5-7-15-22;/h9-14,23H,1-8,15-16,22H2;1H
SMILES Cl.NCCCCCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
IUPAC Name N-(10-aminodecyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 433.44
Peso formulazione 432.1405