Learn More
N-(10-Aminodecyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30321234
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30321234 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30321234 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA60375025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(10-Aminodecyl)-5-chloro-1-naphthalenesulfonamide hydrochloride
CAS 79127-24-5
Formula molecolare C20 H29 Cl N2 O2 S . Cl H
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H29ClN2O2S.ClH/c21-19-13-9-12-18-17(19)11-10-14-20(18)26(24,25)23-16-8-6-4-2-1-3-5-7-15-22;/h9-14,23H,1-8,15-16,22H2;1H
SMILES Cl.NCCCCCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
IUPAC Name N-(10-aminodecyl)-5-chloronaphthalene-1-sulfonamide;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 433.44
Peso formulazione 432.1405