Learn More
N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide, TRC
Codice prodotto. 30312868
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312868 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312868 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA187385100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
CAS 88146-37-6
Formula molecolare C12H15NO2
Quantità 100 mg
Sinonimo (+)-N-[1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
InChI Formula InChI=1S/C12H15NO2/c1-8(13-10(3)15)11-4-6-12(7-5-11)9(2)14/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)/t8-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NC(=O)C)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name N-[(1R)-1-(4-acetylphenyl)ethyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 205.25
Peso formulazione 205.1103