Learn More
N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide, TRC
Codice prodotto. 30318765
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318765 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318765 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1873851G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[(1R)-1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
CAS 88146-37-6
Formula molecolare C12H15NO2
Quantità 1 g
Sinonimo (+)-N-[1-(4-Acetylphenyl)ethyl]acetamide
InChI Formula InChI=1S/C12H15NO2/c1-8(13-10(3)15)11-4-6-12(7-5-11)9(2)14/h4-8H,1-3H3,(H,13,15)/t8-/m1/s1
SMILES C[C@@H](NC(=O)C)c1ccc(cc1)C(=O)C
IUPAC Name N-[(1R)-1-(4-acetylphenyl)ethyl]acetamide
Molecular Weight (g/mol) 205.25
Peso formulazione 205.1103