Learn More
N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, Mikromol™
Codice prodotto. 17991836
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17991836 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17991836 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0398.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
CAS 160177-67-3
Nomi componenti o analita N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C17 H22 N4 O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Granisetron Hydrochloride Imp. C (EP), N-[(1R,3r,5S)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, N-(3-endo)-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, endo-N-9-Azabicyclo[3.3.1]non-3-yl-1-methyl-1H-indazole-3-carboxamide, Granisetron Related Compound C, Granisetron Hydrochloride Impurity C, Granisetron Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C17H22N4O/c1-21-15-8-3-2-7-14(15)16(20-21)17(22)19-13-9-11-5-4-6-12(10-13)18-11/h2-3,7-8,11-13,18H,4-6,9-10H2,1H3,(H,19,22)/t11-,12+,13+
SMILES Cn1nc(C(=O)N[C@H]2C[C@H]3CCC[C@@H](C2)N3)c4ccccc14
IUPAC Name N-[(1R,5S)-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-yl]-1-methylindazole-3-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 298.38
Quantità 50 mg
Peso formulazione 298.1794 g/mol