Learn More
N-(2,2-Diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10283562
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10283562 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10130892 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10283562 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore S09640CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 113825-05-1
Formula molecolare C11H19NO2S
Molecular Weight (g/mol) 229.338
Numero MDL MFCD00173734
InChI Key YRCGLUZNPJCFOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethanamine, 2-thiophenemethanamine,n-2,2-diethoxyethyl, n-2,2-diethoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxyethyl thiophen-2-ylmethyl amine, acmc-20mj4j, 2,2-diethoxyethyl 2-thienylmethyl amine, 2,2-diethoxy-n-thiophen-2-ylmethyl ethaneamine, 2,2-bis ethyloxy-n-2-thienylmethyl ethanamine, n-2,2-diethyoxyethyl-n-2-thienylmethyl amine
PubChem CID 2795396
IUPAC Name 2,2-diethoxy-N-(thiophen-2-ylmethyl)ethanamine
SMILES CCOC(CNCC1=CC=CS1)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2, 2-diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amine
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 229.34
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(2,2-Diethoxyethyl)-N-(2-thienylmethyl)amine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.