Learn More
N-[2-(3,4-Dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, TRC
Codice prodotto. 30136668
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136668 50 mg 50mg
30009955 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30136668 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCD45008050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 125273-88-3
Formula molecolare C19 H22 N2 O4
Molecular Weight (g/mol) 342.39
Sinonimo N-[2-(3,4-dihydro-1-oxo-2(1H)-isoquinolinyl)-2-oxoethyl]-N-formyl-cyclohexanecarboxamide, Praziquantel RC C (USP)
IUPAC Name N-formyl-N-[2-oxo-2-(1-oxo-3,4-dihydroisoquinolin-2-yl)ethyl]cyclohexanecarboxamide
SMILES O=CN(CC(=O)N1CCc2ccccc2C1=O)C(=O)C3CCCCC3
Specifications
Materiale o nome chimico 2-(N-formylhexahydrohippuroyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-1-one
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H22N2O4/c22-13-20(18(24)15-7-2-1-3-8-15)12-17(23)21-11-10-14-6-4-5-9-16(14)19(21)25/h4-6,9,13,15H,1-3,7-8,10-12H2
Peso formulazione 342.158