Learn More
N-{[2-(3-Chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]methyl}-N-methylamine, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10183084
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10183084 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10183084 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC46746DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico N-{[2-(3-chlorophenyl)-1, 3-thiazol-4-yl]methyl}-N-methylamine
CAS 864068-99-5
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C11H11ClN2S
Numero MDL MFCD08690268
Quantità 1 g
Sinonimo 4-thiazolemethanamine,2-3-chlorophenyl-n-methyl, 2-3-chlorophenyl-4-methylamino methyl-1,3-thiazole, 2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl methyl amine, 1-2-3-chlorophenyl thiazol-4-yl-n-methylmethanamine, 2-3-chlorophenyl 1,3-thiazol-4-yl methyl methylamine, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl-n-methylmethanamine, 1-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl-n-methylmethylamine, n-2-3-chlorophenyl-1,3-thiazol-4-yl methyl-n-methylamine
InChI Key YHQACXKNKUPSSA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CNCC1=CSC(=N1)C2=CC(=CC=C2)Cl
IUPAC Name 1-[2-(3-chlorophenyl)-1,3-thiazol-4-yl]-N-methylmethanamine
Molecular Weight (g/mol) 238.733
PubChem CID 18525799
Peso formulazione 238.74
Percent Purity 90%