Learn More
N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30385945
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30385945 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30385945 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD43575050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 2,3-Dichlorophenylpiperazine (hydrochloride)
CAS 119532-26-2
Formula molecolare C10 H12 Cl2 N2 . Cl H
Quantità 50 mg
Sinonimo 1-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Related Compound C (USP), N-(2,3-Dichlorophenyl)piperazine Hydrochloride, Aripiprazole Imp. B (EP) as Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C10H12Cl2N2.ClH/c11-8-2-1-3-9(10(8)12)14-6-4-13-5-7-14;/h1-3,13H,4-7H2;1H
SMILES Cl.Clc1cccc(N2CCNCC2)c1Cl
IUPAC Name 1-(2,3-dichlorophenyl)piperazine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 267.58
Peso formulazione 266.0144