Learn More
N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11955581
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
5455-98-1
C11H9NO3
203.20
MFCD00005896,MFCD04973349,MFCD04973350
DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYNA-N
n-2,3-epoxypropyl phthalimide, n-glycidylphthalimide, 2-oxiran-2-ylmethyl isoindoline-1,3-dione, 2-oxiran-2-ylmethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2,3-epoxypropylphthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-oxiranylmethyl, denacol ex 731, phthalimidomethyl oxirane, n-2,3-epoxypropyl-2-phthalimide, phthalimide, n-2,3-epoxypropyl
21601
2-(oxiran-2-ylmethyl)isoindole-1,3-dione
O=C1N(CC2CO2)C(=O)C2=CC=CC=C12
5455-98-1
C11H9NO3
203.20
MFCD00005896,MFCD04973349,MFCD04973350
DUILGEYLVHGSEE-UHFFFAOYNA-N
n-2,3-epoxypropyl phthalimide, n-glycidylphthalimide, 2-oxiran-2-ylmethyl isoindoline-1,3-dione, 2-oxiran-2-ylmethyl-1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2,3-epoxypropylphthalimide, 1h-isoindole-1,3 2h-dione, 2-oxiranylmethyl, denacol ex 731, phthalimidomethyl oxirane, n-2,3-epoxypropyl-2-phthalimide, phthalimide, n-2,3-epoxypropyl
21601
2-(oxiran-2-ylmethyl)isoindole-1,3-dione
O=C1N(CC2CO2)C(=O)C2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico N-(2, 3-Epoxypropyl)phthalimide
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 94.0°C to 100.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 203.2
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(2,3-Epoxypropyl)phthalimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Mention de danger
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Conseils de prudence
  • P262-Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.