Learn More
N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
Codice prodotto. 10425281 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10425281 5 g Bottiglia in vetro 5g
10384742 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10425281 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 421930050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 51115-67-4 | C10H21NO | 171.28 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 51115-67-4
Formula molecolare C10H21NO
Molecular Weight (g/mol) 171.28
Numero MDL MFCD00130070
InChI Key RWAXQWRDVUOOGG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-isopropyl-n,2,3-trimethylbutyramide, 2-isopropyl-n,2,3-trimethylbutanamide, trimethyl isopropyl butanamide, methyl diisopropyl propionamide, n,2,3-trimethyl-2-1-methylethyl butanamide, unii-6qop5a9489, n,2,3-trimethyl-2-isopropylbutanamide, n,2,3-trimethyl-2-isopropylbutamide, butanamide, n,2,3-trimethyl-2-1-methylethyl, n,2,3-trimethyl-2-propan-2-yl butanamide
PubChem CID 65300
IUPAC Name N,2,3-trimethyl-2-propan-2-ylbutanamide
SMILES CNC(=O)C(C)(C(C)C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N, 2, 3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
Punto di fusione 58.0°C to 61.0°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,9887
Peso formulazione 171.28
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,2,3-Trimethyl-2-isopropylbutamide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.