Learn More
N-(2,4-Dichlorophenyl)urea, TRC
Codice prodotto. 30134542
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134542 1 g 1g
30009749 250 mg 250mg
30004338 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134542 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4375731G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5428-50-2
Formula molecolare C7 H6 Cl2 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 205.04
Sinonimo N-(2,4-Dichlorophenyl)urea, (2,4-Dichlorophenyl)urea, 1-(2,4-Dichlorophenyl)urea;
IUPAC Name (2,4-dichlorophenyl)urea
SMILES NC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2,4-Dichlorophenyl)urea
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H6Cl2N2O/c8-4-1-2-6(5(9)3-4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
Peso formulazione 203.9857