Learn More
N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11466616
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
Codice prodotto. 11466616
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B24837.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6954-64-9
Formula molecolare C10H7F2NO3
Molecular Weight (g/mol) 227.167
Numero MDL MFCD00082911
InChI Key DVBSHLGHHLTWPZ-ARJAWSKDSA-N
Sinonimo n-2,4-difluorophenyl maleamic acid, 2z-3-2,4-difluorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 2-butenoic acid,4-2,4-difluorophenyl amino-4-oxo-, 2z, n-2,4-difluorophenyl maleamic acid, n-2,4-difluorphenyl-maleamsaeure, z-4-2,4-difluoroanilino-4-oxo-2-butenoic acid, z-4-2,4-difluoroanilino-4-oxobut-2-enoic acid, z-4-2,4-difluorophenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, 2z-3-n-2,4-difluorophenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, z-4-2,4-bis fluoranyl phenyl amino-4-oxidanylidene-but-2-enoic acid
PubChem CID 1715171
IUPAC Name (Z)-4-(2,4-difluoroanilino)-4-oxobut-2-enoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1F)F)NC(=O)C=CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2,4-Difluorophenyl)maleamic acid
Punto di fusione 190°C to 192°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 227.16
Percent Purity 97%