missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alfa Aesar™ N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide, 97%

Marca:  Alfa Aesar™ H59580.03

Dettagli aggiuntivi : CAS : 304884-73-9 Peso : 0.00100kg

Quantità 1g

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15445948

  • 522.00€ / 1g


Spedizione stimata
12-07-2021
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

Specifica

Identificatori chimici

304884-73-9
284.111
CSQKIRJRBCAPIY-UHFFFAOYSA-N
4372431
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl)F
C13H8Cl2FNO
MFCD00578380
n-2,6-dichlorophenyl-2-fluorobenzamide, n-2,6-dichlorophenyl 2-fluorophenyl carboxamide
N-(2,6-dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide

Specifica

N-(2,6-Dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide
304884-73-9
MFCD00578380
CSQKIRJRBCAPIY-UHFFFAOYSA-N
N-(2,6-dichlorophenyl)-2-fluorobenzamide
4372431
97%
1g
C13H8Cl2FNO
n-2,6-dichlorophenyl-2-fluorobenzamide, n-2,6-dichlorophenyl 2-fluorophenyl carboxamide
C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NC2=C(C=CC=C2Cl)Cl)F
284.111
284.12
Videos
SDS Documenti