Learn More
N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide, Mikromol™
Codice prodotto. 30050914
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30050914 25 mg 25mg
17981356 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30050914 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0102.080025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide
CAS 2198-53-0
Nomi componenti o analita N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C10 H13 N O
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Lidocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Lidocaine Imp. C (EP), N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide, Lidocaine Hydrochloride Impurity C, Lidocaine Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Nc1c(C)cccc1C
IUPAC Name N-(2,6-dimethylphenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 163.22
Quantità 25 mg
Peso formulazione 163.0997 g/mol