Learn More
N-(2,6-Dimethylphenyl)acetamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(2,6-Dimethylphenyl)-acetamide |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13NO/c1-7-5-4-6-8(2)10(7)11-9(3)12/h4-6H,1-3H3,(H,11,12) |
| Peso formulazione | 163.0997 |
| Percent Purity | >95% |