missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide, TRC

Codice prodotto. 30324892
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30324892 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30324892 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA607980100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide
CAS 84460-89-9
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C13 H18 N2 O
Quantità 100 mg
Sinonimo 1-Naphthalenecarboxamide, N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-, 1-Naphthamide, N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro- (6CI), N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide, N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide, (1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)formylethylenediamine
InChI Formula InChI=1S/C13H18N2O/c14-8-9-15-13(16)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9,14H2,(H,15,16)
SMILES NCCNC(=O)C1CCCc2ccccc12
IUPAC Name N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide
Molecular Weight (g/mol) 218.29
Peso formulazione 218.1419
Percent Purity >95
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.