Learn More
N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide ((1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)formylethylenediamine), Mikromol™
Descrizione
N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide ((1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthyl)formylethylenediamine)
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide |
| CAS | 84460-89-9 |
| Nomi componenti o analita | N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-yl-carboxamide |
| Shipping Condition | Ice pack (-20°C) |
| Formula molecolare | C13 H18 N2 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | N-(2-Aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenecarboxamide, 1-Naphthamide, N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydro- (6CI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C13H18N2O/c14-8-9-15-13(16)12-7-3-5-10-4-1-2-6-11(10)12/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9,14H2,(H,15,16) |
| SMILES | NCCNC(=O)C1CCCc2ccccc12 |
| IUPAC Name | N-(2-aminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxamide |
| Vedi altri risultati |