Learn More
N-(2-Aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylbenzeneacetamide, TRC
Codice prodotto. 30133450
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30133450 100 mg 100mg
30005754 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30133450 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA608945100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94266-17-8
Formula molecolare C16 H26 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 262.39
Sinonimo Benzeneacetamide, N-(2-aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethyl-, N-(2-Aminoethyl)-4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylbenzeneacetamide, N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(1,1-dimethylethyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide, Xylometazoline Imp. A (EP), Xylometazoline Rel. Comp. A (USP), N-(2-Aminoethyl)-2-[4-(tert-butyl)-2,6-dimethylphenyl]acetamide
IUPAC Name N-(2-aminoethyl)-2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetamide
SMILES Cc1cc(cc(C)c1CC(=O)NCCN)C(C)(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-aminoethyl)-2-(4-tert-butyl-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H26N2O/c1-11-8-13(16(3,4)5)9-12(2)14(11)10-15(19)18-7-6-17/h8-9H,6-7,10,17H2,1-5H3,(H,18,19)
Peso formulazione 262.2045