Learn More
N-(2-Aminoethyl)acetamide, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10774005 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10774005 5 g Bottiglia in vetro 5g
10784005 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10774005 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 223170050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1001-53-2 | Molecular Formula: C4H10N2O | Molecular Weight: 102.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1001-53-2
Formula molecolare C4H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 102.14
Numero MDL MFCD00008163
InChI Key DAKZISABEDGGSV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2-aminoethyl acetamide, n-acetylethylenediamine, acetamide, n-2-aminoethyl, n-2-amino-ethyl-acetamide, unii-fql33v3kzd, fql33v3kzd, acetylethylenediamine, 2-acetamidoethylamine, acetylethylene diamine, n-acetylethylendiamine
PubChem CID 66082
IUPAC Name N-(2-aminoethyl)acetamide
SMILES CC(=O)NCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Aminoethyl)acetamide
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 50.0°C
Punti di ebollizione 143.0°C (10.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C(O)NH(CH2)2NH2
Quantità 5 g
Beilstein 04, III, 522
Peso formulazione 102.14
Percent Purity 90%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(2-Aminoethyl)acetamide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.