Learn More
N-(2-Aminoethyl)acetamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(2-Aminoethyl)acetamide |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7) |
| Peso formulazione | 102.0793 |