Learn More
N-(2-Aminoethyl)acetamide, TRC
Codice prodotto. 30135157
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135157 10 g 10g
30132656 5 g 5g
30009895 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135157 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB50434310G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1001-53-2
Formula molecolare C4 H10 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 102.135
Sinonimo 2-(Acetylamino)ethylamine, 2-Acetamido-1-ethanamine, 2-Acetamidoethylamine, N-Acetyl-1,2-diaminoethane, N-Acetyl-1,2-ethanediamine, N-Acetyl-1,2-ethylenediamine, N-Acetylethylenediamine, N-Monoacetylethylenediamine, N1-Acetylethylenediamine, NSC 28936;
IUPAC Name N-(2-aminoethyl)acetamide
SMILES CC(=O)NCCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Aminoethyl)acetamide
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C4H10N2O/c1-4(7)6-3-2-5/h2-3,5H2,1H3,(H,6,7)
Peso formulazione 102.0793