Learn More
N-(2-Aminoethyl)benzamide, TRC
Codice prodotto. 30312459
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30312459 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30312459 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61502810MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Aminoethyl)benzamide
CAS 1009-17-2
Formula molecolare C9H12N2O
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H12N2O/c10-6-7-11-9(12)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7,10H2,(H,11,12)
SMILES NCCNC(=O)c1ccccc1
IUPAC Name N-(2-aminoethyl)benzamide
Molecular Weight (g/mol) 164.2
Peso formulazione 164.095