Learn More
N-(2-Aminoethyl)glycine
Codice prodotto. 16627052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16627052 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16627052 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 465870010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 24123-14-6 | C4H10N2O2 | 118.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Vettore alfa AMINOETHYLGLYCINE
Materiale o nome chimico N-(2-Aminoethyl)glycine
CAS 24123-14-6
Punto di fusione 142°C to 147°C
Colore White
Punti di ebollizione 290°C
Punto d'infiammabilità 129°C
Spettro a infrarossi Conforms
Intervallo percentuale saggio 96.0 to 104.0 % (Titration with NaOH)
Imballaggio glass bottle
Formula molecolare C4H10N2O2
Numero MDL MFCD00144824
Quantità 1 g
InChI Key PIINGYXNCHTJTF-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCNCC(O)=O
IUPAC Name 2-[(2-aminoethyl)amino]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 118.14
Peso formulazione 118.14
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(2-Aminoethyl)glycine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Aminoethyl)glycine