Learn More
N-(2-Aminoethyl)piperidine, 98%
Codice prodotto. 10636544 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
Codice prodotto. 10636544
Marca: Thermo Scientific Acros 161610250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 27578-60-5 | C7H16N2 | 128.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 27578-60-5
Formula molecolare C7H16N2
Molecular Weight (g/mol) 128.22
Numero MDL MFCD00006516
InChI Key CJNRGSHEMCMUOE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2-aminoethyl piperidine, 1-2-aminoethyl piperidine, 2-piperidin-1-yl ethanamine, 2-piperidin-1-yl ethan-1-amine, 1-piperidineethanamine, 2-piperidinoethylamine, 2-1-piperidinyl ethanamine, 2-1-piperidinyl ethylamine, n-aminoethylpiperidine, 2-piperidino-1-ethanamine
PubChem CID 33944
IUPAC Name 2-piperidin-1-ylethanamine
SMILES C1CCN(CC1)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Aminoethyl)piperidine
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 0.8900g/mL
Punti di ebollizione 186°C
Punto d'infiammabilità 57°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4730 to 1.475
Quantità 25 mL
Beilstein 20, 67
Gravità specifica 0.89
Peso formulazione 128.22
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.