Learn More
N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine, 99%
Codice prodotto. 10274460 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10274460 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
10244510 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10217543 100 mL Bottiglia in vetro 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10274460 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103700050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7154-73-6 | C6H14N2 | 114.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7154-73-6
Formula molecolare C6H14N2
Molecular Weight (g/mol) 114.19
Numero MDL MFCD00003182
InChI Key WRXNJTBODVGDRY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-aminoethyl pyrrolidine, 1-pyrrolidineethanamine, n-2-aminoethyl pyrrolidine, 2-pyrrolidin-1-yl ethanamine, pyrrolidinoethylamine, pyrrolidinoethanamine, 2-1-pyrrolidinyl ethylamine, 2-pyrrolidin-1-yl ethan-1-amine, 2-pyrrolidinoethyl amine, 2-pyrrolidinoethylamine
PubChem CID 1344
IUPAC Name 2-pyrrolidin-1-ylethanamine
SMILES C1CCN(C1)CCN
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Aminoethyl)pyrrolidine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Brown
Densità 0.9000g/mL
Punti di ebollizione 66°C to 70°C (23.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 47°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4677 to 1.4697
Quantità 5 mL
Gravità specifica 0.9
Peso formulazione 114.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid