Learn More
N-(2-Benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloro-N-methylacetamide, TRC
Codice prodotto. 30135017
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135017 500 mg 500mg
30010159 1 g 1g
30004242 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135017 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB208405500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6021-21-2
Formula molecolare C16 H13 Cl2 N O2
Molecular Weight (g/mol) 322.19
Sinonimo 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide, Diazepam Imp. B (EP)
IUPAC Name N-(2-benzoyl-4-chlorophenyl)-2-chloro-N-methylacetamide
SMILES CN(C(=O)CCl)c1ccc(Cl)cc1C(=O)c2ccccc2
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-N-(4-chloro-2-benzoylphenyl)-N-methylacetamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H13Cl2NO2/c1-19(15(20)10-17)14-8-7-12(18)9-13(14)16(21)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
Peso formulazione 321.0323
Percent Purity >95%