Learn More
N-2-Benzyloxyphenyl Alpha-Benzilidene-d5 Isobutyrylacetamide, TRC
Codice prodotto. 30344261
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344261 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30344261 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB2876315MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-2-Benzyloxyphenyl a-Benzilidene-d5 Isobutyrylacetamide
CAS 1020719-18-9
Formula molecolare C26 D5 H20 N O3
Quantità 5 mg
Sinonimo N-2-Benzyloxyphenyl A-Benzilidene-D5 Isobutyrylacetamide
InChI Formula InChI=1S/C26H25NO3/c1-19(2)25(28)22(17-20-11-5-3-6-12-20)26(29)27-23-15-9-10-16-24(23)30-18-21-13-7-4-8-14-21/h3-17,19H,18H2,1-2H3,(H,27,29)/b22-17+/i3D,5D,6D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(\C=C(\C(=O)Nc2ccccc2OCc3ccccc3)/C(=O)C(C)C)c([2H])c1[2H]
IUPAC Name (2E)-4-methyl-3-oxo-2-[(2,3,4,5,6-pentadeuteriophenyl)methylidene]-N-(2-phenylmethoxyphenyl)pentanamide
Molecular Weight (g/mol) 404.51
Peso formulazione 404.2148