Learn More
N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso-Glycine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso-Glycine |
| CAS | 862542-34-5 |
| Formula molecolare | C8 H13 N3 O7 |
| Quantità | 2.5 mg |
| Sinonimo | 2,2'-((2-((carboxymethyl)(nitroso)amino)ethyl)azanediyl)diacetic acid, Glycine, N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso- (9CI) |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H13N3O7/c12-6(13)3-10(4-7(14)15)1-2-11(9-18)5-8(16)17/h1-5H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17) |
| SMILES | O=NN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC(=O)O |
| IUPAC Name | 2-[carboxymethyl-[2-[carboxymethyl(nitroso)amino]ethyl]amino]acetic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 263.21 |
| Peso formulazione | 263.0753 |