Learn More
N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso-Glycine, TRC
Codice prodotto. 30346329
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30346329 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30346329 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB86796025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-[2-[Bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso-Glycine
CAS 862542-34-5
Formula molecolare C8 H13 N3 O7
Quantità 25 mg
Sinonimo 2,2'-((2-((carboxymethyl)(nitroso)amino)ethyl)azanediyl)diacetic acid, Glycine, N-[2-[bis(carboxymethyl)amino]ethyl]-N-nitroso- (9CI)
InChI Formula InChI=1S/C8H13N3O7/c12-6(13)3-10(4-7(14)15)1-2-11(9-18)5-8(16)17/h1-5H2,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17)
SMILES O=NN(CC(=O)O)CCN(CC(=O)O)CC(=O)O
IUPAC Name 2-[carboxymethyl-[2-[carboxymethyl(nitroso)amino]ethyl]amino]acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 263.21
Peso formulazione 263.0753