Learn More
N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, CDN
Codice prodotto. 30322216
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.5 g
1 g
Dimensione della confezione:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30322216 0.5 g 0.50g
30319624 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30322216 Fornitore CDN N. del fornitore CDND78580.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide
CAS 1009307-39-4
Formula molecolare C10 D4 H4 Br N O2
Quantità 0.5 g
Sinonimo 1 H-Isoindole-1,3(2 H)-dione, 2-(2-bromoethyl-1,1,2,2-d4)- (ACI), 2-(2-Bromoethyl-1,1,2,2-d4)-1 H-isoindole-1,3(2 H)-dione (ACI), 2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-d4, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-D4 (2-bromoethyl-D4)
InChI Formula InChI=1 S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4 H,5-6H2/i5D2,6D2
SMILES [2 H]C([2 H])(Br)C([2 H])([2 H])N1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 258.105
Peso formulazione 256.999 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Titolo del prodotto
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.