Learn More
N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide |
| CAS | 1009307-39-4 |
| Formula molecolare | C10 D4 H4 Br N O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 1H-Isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-bromoethyl-1,1,2,2-d4)- (ACI), 2-(2-Bromoethyl-1,1,2,2-d4)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), 2-(2-Bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl-d4)phthalimide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-d4, N-(2-Bromoethyl)phthalimide-D4 (2-bromoethyl-D4) |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2/i5D2,6D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(Br)C([2H])([2H])N1C(=O)c2ccccc2C1=O |
| IUPAC Name | 2-(2-bromo-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)isoindole-1,3-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 258.105 |
| Peso formulazione | 256.999 |