Learn More
N-(2-Bromoethyl)phthalimide, TRC
Codice prodotto. 30340130
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30340130 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30340130 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB68397510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico N-(2-Bromoethyl)phthalimide
CAS 574-98-1
Formula molecolare C10H8BrNO2
Quantità 10 g
Sinonimo 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 1-Bromo-2-phthalimidoethane, 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-isoindol-2-yl)-ethyl Bromide, 2-(2-Bromoethyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 2-(2-Bromoethyl)-2,3-dihydro-1H-isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindole-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione, 2-(2-Bromoethyl)phthalimide, 2-Phthalimidoethyl Bromide, N-(2-Bromoethyl)phthalimide, N-(beta-Bromoethyl)phthalimide, NSC 2688, beta-Phthalimidoethyl Bromide
InChI Formula InChI=1S/C10H8BrNO2/c11-5-6-12-9(13)7-3-1-2-4-8(7)10(12)14/h1-4H,5-6H2
SMILES BrCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O
IUPAC Name 2-(2-bromoethyl)isoindole-1,3-dione
Molecular Weight (g/mol) 254.08
Peso formulazione 252.9738