Learn More
N-(2-Bromophenyl)thiourea, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11358225
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11358225 5 g 5g
11342437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11358225 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L10098.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 5391-30-0 | Molecular Formula: C7H7BrN2S | Molecular Weight: 231.111 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5391-30-0
Formula molecolare C7H7BrN2S
Molecular Weight (g/mol) 231.111
Numero MDL MFCD00041146
InChI Key QIGMVYSPXPXCPN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-bromophenyl thiourea, 1-2-bromophenyl-2-thiourea, 2-bromophenyl thiourea, n-2-bromophenyl thiourea, thiourea, 2-bromophenyl, thiourea,n-2-bromophenyl, thiourea, bromophenyl, amino 2-bromophenyl amino methane-1-thione, o-bromophenylthiourea
PubChem CID 2735618
IUPAC Name (2-bromophenyl)thiourea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)Br
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Bromophenyl)thiourea
Punto di fusione 124°C to 126°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2718427
Peso formulazione 231.12
Percent Purity 98%