Learn More
N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propen-1-ylidene]-N-methylmethanaminium Hexafluorophosphate, TRC
Codice prodotto. 30355535
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30355535 10 g 10g
30350508 5 g 5g
30368537 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30355535 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC29332510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 249561-98-6
Formula molecolare C7 H14 Cl N2 . F6 P
Molecular Weight (g/mol) 306.62
Sinonimo Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propen-1-ylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (1:1), Methanaminium, N-[2-chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-, hexafluorophosphate(1-) (9CI)
IUPAC Name [2-chloro-3-(dimethylamino)prop-2-enylidene]-dimethylazanium;hexafluorophosphate
SMILES CN(C)C=C(Cl)C=[N+](C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-[2-Chloro-3-(dimethylamino)-2-propenylidene]-N-methyl-methanaminium Hexafluorophosphate
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H14ClN2.F6P/c1-9(2)5-7(8)6-10(3)4;1-7(2,3,4,5)6/h5-6H,1-4H3;/q+1;-1
Peso formulazione 306.0487