Learn More
N-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)-2,3-dimethyl-2H-indazol-6-amine, TRC
Codice prodotto. 30134037
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134037 10 g 10g
30004360 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30134037 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC38008010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 444731-74-2
Formula molecolare C13 H12 Cl N5
Molecular Weight (g/mol) 273.7209
Sinonimo Pazopanib related, GW 790323X
IUPAC Name N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2,3-dimethylindazol-6-amine
SMILES Cc1c2ccc(Nc3ccnc(Cl)n3)cc2nn1C
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-chloropyrimidin-4-yl)-2,3-dimethylindazol-6-amine
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C13H12ClN5/c1-8-10-4-3-9(7-11(10)18-19(8)2)16-12-5-6-15-13(14)17-12/h3-7H,1-2H3,(H,15,16,17)
Peso formulazione 273.0781