Learn More
N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-4-pyridinylurea, MedChemExpress
Codice prodotto. 16463518
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
5 mg
10 mg
20 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16463518 10 mg 10mg
16440869 1 mg 1mg
16430496 20 mg -
16416247 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 16463518 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY101708
MedChemExpress N-[(1R)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[(1R)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-α-phenylbenzeneacetamide is an anticonvulsant agent with potential for the treatment of generalized tonic-clonic and partial seizures.
N-[(1R)-4-[(Aminoiminomethyl)amino]-1-[[[(1R)-1-(4-hydroxyphenyl)ethyl]amino]carbonyl]butyl]-α-phenylbenzeneacetamide is an anticonvulsant agent with potential for the treatment of generalized tonic-clonic and partial seizures.
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Chloro-6-methylphenyl)-N'-4-pyridinylurea
CAS 97627-24-2
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C13H12ClN3O
Quantità 10 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (477.63 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=NC=C1)NC2=C(C)C=CC=C2Cl
Molecular Weight (g/mol) 261.71
Peso formulazione 261.71
Percent Purity 99.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only