Learn More
N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10616872 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10616872 5 g 5g
10427100 100 g 100g
10050850 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10616872 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 109200050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 3647-69-6 | C6H12ClNO·HCl | 186.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3647-69-6
Formula molecolare C6H12ClNO·HCl
Molecular Weight (g/mol) 186.08
Numero MDL MFCD00012797
InChI Key NBJHDLKSWUDGJG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, n-2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethylchloride hydrochloride, morpholine, 4-2-chloroethyl-, hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholine hcl, chloromorpholinoethane hydrochloride, 2-chloroethyl morpholine hydrochloride, 2-morpholinoethyl chloride hydrochloride, 4-2-chloroethyl-morpholine hydrochloride, 4-2-chloroethyl morpholinium chloride
PubChem CID 77210
IUPAC Name 4-(2-chloroethyl)morpholine;hydrochloride
SMILES C1COCCN1CCCl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Chloroethyl)morpholine hydrochloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 182°C to 185°C
Colore White to Beige
Perdita all'essiccatura 1% max. (80°C)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Peso formulazione 186.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Hygroscopic Crystalline Powder