Learn More
N-(2-Chlorophenyl)maleimide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15529673 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15529673 1 g 1g
15575236 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15529673 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 457330010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Identificatori chimici
CAS 1203-24-3
Formula molecolare C10H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 207.62
InChI Key KPQOXMCRYWDRSB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-chlorophenyl-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chlorophenyl maleimide, o-chphm, o-chlorophenylmaleimide, n-o-chlorophenylmaleimide, 1-2-chlorophenyl pyrrole-2,5-dione, 1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chlorophenyl, n-2-chlorophenyl-maleimide, maleimide, n-o-chlorophenyl, n-o-chlorophenyl maleiimide
PubChem CID 14550
IUPAC Name 1-(2-chlorophenyl)pyrrole-2,5-dione
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N2C(=O)C=CC2=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Chlorophenyl)maleimide
Punto di fusione 108.0°C to 109.5°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 207.62
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(2-Chlorophenyl)maleimide, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.