Learn More
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamide (Desmethyltiapride), Mikromol™
Codice prodotto. 30459343
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30459343 4 x 25 mg -
30052296 100 mg 100mg
30051894 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30459343 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1331.0400254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamide (Desmethyltiapride), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Desmethyltiapride
CAS 98517-73-8
Nomi componenti o analita Desmethyltiapride
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C14 H22 N2 O4 S
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-(methylsulfonyl)benzamide, Desmethyltiapride
InChI Formula InChI=1S/C14H22N2O4S/c1-4-16(5-2)9-8-15-14(18)12-10-11(21(3,19)20)6-7-13(12)17/h6-7,10,17H,4-5,8-9H2,1-3H3,(H,15,18)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(ccc1O)S(=O)(=O)C
IUPAC Name N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxy-5-methylsulfonylbenzamide
Molecular Weight (g/mol) 314.4
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 314.13 g/mol