Learn More
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide, Mikromol™
Descrizione
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide |
| CAS | 87864-08-2 |
| Nomi componenti o analita | N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C16 H21 N3 O2 |
| Certificazione/Conformità | ISO 17025 |
| Sinonimo | Cinchocaine Hydrochloride Imp. C (EP), Cinchocaine Imp. C (EP), N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide, N-[2-(diethylamino)ethyl]-1,2-dihydro-2-oxo-4-Quinolinecarboxamide, Cinchocaine Hydrochloride Impurity C, Cinchocaine Impurity C |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H21N3O2/c1-3-19(4-2)10-9-17-16(21)13-11-15(20)18-14-8-6-5-7-12(13)14/h5-8,11H,3-4,9-10H2,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20) |
| SMILES | CCN(CC)CCNC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12 |
| IUPAC Name | N-[2-(diethylamino)ethyl]-2-hydroxyquinoline-4-carboxamide |
| Vedi altri risultati |