Learn More
N,2-Dimethyl-(1,3-thiazol-4-yl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11380557
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11380557 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10682845 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11380557 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC05746CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 144163-81-5
Formula molecolare C6H10N2S
Molecular Weight (g/mol) 142.22
Numero MDL MFCD06738964
InChI Key GJHOBSIOQKGKSG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo methyl-2-methyl-thiazol-4-ylmethyl-amine, methyl-2-methylthiazole-4-yl methyl amine, n-methyl-1-2-methylthiazol-4-yl methanamine, methyl 2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methyl amine, 4-thiazolemethanamine,n,2-dimethyl, n-methyl 2-methylthiazol-4-yl methanamine, 4-thiazolemethanamine, n,2-dimethyl, n-methyl-1-2-methyl-1,3-thiazol-4-yl methanamine, n,2-dimethyl-1,3-thiazol-4-yl methylamine, 2-methyl-4-methyl aminomethyl-1,3-thiazole
PubChem CID 18939489
IUPAC Name N-methyl-1-(2-methyl-1,3-thiazol-4-yl)methanamine
SMILES CC1=NC(=CS1)CNC
Specifica
Materiale o nome chimico N, 2-dimethyl-(1, 3-thiazol-4-yl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 142.23
Percent Purity 97%