Learn More
N-(2-Fluorophenyl)thiourea, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11439916
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
Codice prodotto. 11439916
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B20883.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 656-32-6
Formula molecolare C7H7FN2S
Molecular Weight (g/mol) 170.205
Numero MDL MFCD00041148
InChI Key WYVZQQOFMQRNPF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-2-fluorophenyl thiourea, 2-fluorophenyl thiourea, 1-2-fluorophenyl-2-thiourea, thiourea, 2-fluorophenyl, n-2-fluorophenyl thiourea, amino 2-fluorophenyl amino methane-1-thione, maybridge1_008774, acmc-1b7vs, 2-fluoro-phenyl-thiourea
PubChem CID 2737500
IUPAC Name (2-fluorophenyl)thiourea
SMILES C1=CC=C(C(=C1)NC(=S)N)F
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Fluorophenyl)thiourea
Punto di fusione 141°C to 148°C
Odore Odorless
Quantità 5 g
Numero UN UN2811
Beilstein 2718420
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 97%