Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-2-((4-methyl-1H-indol-3-yl)thio)pentamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | N-(2-Hydroxyethyl)-4-methyl-2-((4-methyl-1H-indol-3-yl)thio)pentamide |
| CAS | 1027997-01-8 |
| Formula molecolare | C17 H24 N2 O2 S |
| Quantità | 25 mg |
| Sinonimo | S 3969 |
| InChI Formula | InChI=1S/C17H24N2O2S/c1-11(2)9-14(17(21)18-7-8-20)22-15-10-19-13-6-4-5-12(3)16(13)15/h4-6,10-11,14,19-20H,7-9H2,1-3H3,(H,18,21) |
| SMILES | CC(C)CC(Sc1c[nH]c2cccc(C)c12)C(=O)NCCO |
| IUPAC Name | N-(2-hydroxyethyl)-4-methyl-2-[(4-methyl-1H-indol-3-yl)sulfanyl]pentanamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 320.45 |
| Peso formulazione | 320.156 |