Learn More
N-(2-Hydroxyethyl) 4-Methyl-2-nitroaniline, TRC
Codice prodotto. 30180200
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180200 1 g 1g
30180003 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30180200 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH9495181G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100418-33-5
Formula molecolare C9 H12 N2 O3
Molecular Weight (g/mol) 196.2
Sinonimo Ethanol, 2-[(4-methyl-2-nitrophenyl)amino]-, 2-[(4-Methyl-2-nitrophenyl)amino]ethanol, 4-[(2-Hydroxyethyl)amino]-3-nitro-1-methylbenzene
IUPAC Name 2-(4-methyl-2-nitroanilino)ethanol
SMILES Cc1ccc(NCCO)c(c1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(2-Hydroxyethylamino)-3-nitrotoluene
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C9H12N2O3/c1-7-2-3-8(10-4-5-12)9(6-7)11(13)14/h2-3,6,10,12H,4-5H2,1H3
Peso formulazione 196.0848