Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine, 99%
Codice prodotto. 11408790
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11408790 100 g 100g
11429792 500 g 500g
11439792 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11408790 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10833.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 111-41-1 | C4H12N2O | 104.15 g/mol
It is used as an important intermediate in the manufacture of lube oil additives, fuel additives, chelating agents, surfactants and fabric softeners among other applications. N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine [N-(2-Aminoethyl)ethanolamine] is used to study the aerobic biodecomposition of amines in hypersaline wastewaters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
It is used as an important intermediate in the manufacture of lube oil additives, fuel additives, chelating agents, surfactants and fabric softeners among other applications. N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine [N-(2-Aminoethyl)ethanolamine] is used to study the aerobic biodecomposition of amines in hypersaline wastewaters.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Air Sensitive & Hygroscopic. Store under inert gas. Keep away from incompatibles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 111-41-1
Formula molecolare C4H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 104.15
Numero MDL MFCD00008170
InChI Key LHIJANUOQQMGNT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-2-aminoethylamino ethanol, n-2-hydroxyethyl ethylenediamine, aminoethylethanolamine, n-2-aminoethyl ethanolamine, ethanol, 2-2-aminoethyl amino, 2-2-aminoethyl amino ethanol, monoethanolethylenediamine, n-hydroxyethyl ethylenediamine, n-aminoethyl ethanolamine, 2-aminoethyl ethanolamine
PubChem CID 8112
IUPAC Name 2-(2-aminoethylamino)ethanol
SMILES NCCNCCO
Specifica
Materiale o nome chimico N- (2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Punto di fusione -28°C
Densità 1.029
pH 11.8
Punti di ebollizione 238°C to 240°C
Punto d'infiammabilità 125°C (257°F)
Odore Amine-like
Indice di rifrazione 1.4861
Quantità 100 g
Numero UN UN2735
Beilstein 506012
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Informazioni di solubilità Fully miscible in water.
Peso formulazione 104.15
Percent Purity 99%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
Precautionary Statement
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine