Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine(1-Piperazineethanol), TRC
Codice prodotto. 30420723
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30420723 1 g
30413296 100 g
30413770 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30420723 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCP4801201G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-76-4
Formula molecolare C6 H14 N2 O
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Sinonimo 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
IUPAC Name 2-piperazin-1-ylethanol
SMILES OCCN1CCNCC1
Specifica
Materiale o nome chimico 1-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C6H14N2O/c9-6-5-8-3-1-7-2-4-8/h7,9H,1-6H2
Peso formulazione 130.1106