Learn More
N-(2-Hydroxyethyl)piperazine, 98.5%
Codice prodotto. 10704061 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10704061 100 g Bottiglia in vetro 100g
10498840 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10704061 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 121191000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 103-76-4 | C6H14N2O | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 103-76-4
Formula molecolare C6H14N2O
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00005970
InChI Key WFCSWCVEJLETKA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n-2-hydroxyethyl piperazine, 1-piperazineethanol, 1-2-hydroxyethyl piperazine, hydroxyethylpiperazine, 2-1-piperazinyl ethanol, 2-hydroxyethylpiperazine, 2-piperazinoethanol, 2-piperazin-1-yl ethan-1-ol, 1-piperazinethanol, 4-2-hydroxyethyl piperazine
PubChem CID 7677
IUPAC Name 2-piperazin-1-ylethanol
SMILES C1CN(CCN1)CCO
Specifica
Materiale o nome chimico N-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Nota nome 98.5%
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione -38.5°C
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.0600g/mL
Punti di ebollizione 245°C to 246°C
Punto d'infiammabilità 135°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5055 to 1.5075
Quantità 100 g
Beilstein 23, II, 6
Gravità specifica 1.06
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Peso formulazione 130.19
Percent Purity 98.50%
Forma fisica Oily Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N-(2-Hydroxyethyl)piperazine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.